Läs mer
(Rac)-BAY1238097, MedChemExpress
Beskrivning
(Rac)-BAY1238097 is a BET inhibitor, with an IC50 of 1.02 μM for BRD4. Used in cancer research.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Rac)-BAY1238097 |
| CAS | 1564268-19-4 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H33N5O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 150 mg/mL (332.18 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC1N(C(NC)=O)N=C(C2=CC=C(N3CCN(C)CC3)C=C2)C4=CC(OC)=C(OC)C=C4C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 451.56 |
| Formel vikt | 451.56 |
| Visa mer |