Läs mer
rac Benidipin Hydroklorid, TRC
Produktkod. 30135334
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135334 1 g
30134544 100 mg
30004926 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135334 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB1575001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91599-74-5
Molekylformel C28 H31 N3 O6 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 542.02
Synonym 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-, 3-methyl 5-[(3R)-1-(phenylmethyl)-3-piperidinyl] ester, hydrochloride (1:1), (4R)-rel-, 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-, methyl (3R)-1-(phenylmethyl)-3-piperidinyl ester, monohydrochloride, (4R)-rel- (9CI), 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-, methyl 1-(phenylmethyl)-3-piperidinyl ester, monohydrochloride, (R*,R*)-(±)-, (±)-Benidipine hydrochloride, Benidipine hydrochloride, Coniel, KW 3049
IUPAC-namn 5-O-[(3R)-1-benzylpiperidin-3-yl] 3-O-metyl (4R)-2,6-dimetyl-4-(3-nitrofenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dikarboxylat; hydroklorid
LEDER Cl.COC(=O)C1=C(C)NC(=C([C@@H]1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)O[C@@H]3CCCN(Cc4ccccc4)C3)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Benidipine, Hydrochloride
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C28H31N3O6.ClH/c1-18-24(27(32)36-3)26(21-11-7-12-22(15-21)31(34)35)25(19(2)29-18)28(33)37-23-13-8-14-30(17-23)16-20-9-5-4-6-10-20;/h4-7,9-12,15,23,26,29H,8,13-14,16-17H2,1-3H3;1H/t23-,26-;/m1./s1
Formel vikt 541.198