Läs mer
rac-Benzilonium Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac-Benzilonium Bromide |
| CAS | 1050-48-2 |
| Molekylformel | C22H28BrNO3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1,1-Diethyl-3-[(2-hydroxy-2,2-diphenylacetyl)oxy]pyrrolidinium Bromide, 1-Ethyl-3-pyrrolidinyl Benzilate Ethylbromide, C.I. 379, Minelcin, Minelco, Minelsin, N-Ethyl-3-pyrrolidinyl benzilate ethylbromide, NSC 107530, Ortyn, Ortyn retard, PU 239, Partyn, Pirbenina, Portyn, Pyrbenine, Ulcoban |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28NO3.BrH/c1-3-23(4-2)16-15-20(17-23)26-21(24)22(25,18-11-7-5-8-12-18)19-13-9-6-10-14-19;/h5-14,20,25H,3-4,15-17H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1 |
| LEDER | [Br-].CC[N+]1(CC)CCC(C1)OC(=O)C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | (1,1-dietylpyrrolidin-1-ium-3-yl) 2-hydroxy-2,2-difenylacetat; Bromid |
| Molekylvikt (g/mol) | 434.37 |
| Formel vikt | 433.1253 |