Läs mer
rac-Benzilonium Bromide, TRC
Produktkod. 30336461
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30336461 5 mg
1 options
Produktkod. 30336461 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB1970005MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material rac-Benzilonium Bromide
CAS 1050-48-2
Molekylformel C22H28BrNO3
Kvantitet 5 mg
Synonym 1,1-Diethyl-3-[(2-hydroxy-2,2-diphenylacetyl)oxy]pyrrolidinium Bromide, 1-Ethyl-3-pyrrolidinyl Benzilate Ethylbromide, C.I. 379, Minelcin, Minelco, Minelsin, N-Ethyl-3-pyrrolidinyl benzilate ethylbromide, NSC 107530, Ortyn, Ortyn retard, PU 239, Partyn, Pirbenina, Portyn, Pyrbenine, Ulcoban
InChI formel InChI=1S/C22H28NO3.BrH/c1-3-23(4-2)16-15-20(17-23)26-21(24)22(25,18-11-7-5-8-12-18)19-13-9-6-10-14-19;/h5-14,20,25H,3-4,15-17H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
LEDER [Br-].CC[N+]1(CC)CCC(C1)OC(=O)C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-namn (1,1-dietylpyrrolidin-1-ium-3-yl) 2-hydroxy-2,2-difenylacetat; Bromid
Molekylvikt (g/mol) 434.37
Formel vikt 433.1253