Läs mer
rac Benzyl Phenylephrine(Phenylephrine Impurity D), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac Benzyl Phenylephrine |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19NO2/c1-17(11-13-6-3-2-4-7-13)12-16(19)14-8-5-9-15(18)10-14/h2-10,16,18-19H,11-12H2,1H3 |
| Formel vikt | 257.1416 |