missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

rac-Beta-Methyl-Alpha,Alpha-diphenyl-4-morpholinebutanenitrile (R)-10-Camphorsulfonic Acid Salt, TRC

Produktkod. 30480159
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30480159 5 mg
30479574 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30480159 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2954315MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material rac-beta-Methyl-alpha,alpha-diphenyl-4-morpholinebutanenitrile (R)-10-Camphorsulfonic Acid Salt
CAS 892115-04-7
Molekylformel C21H24N2O . C10H16O4S
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C21H24N2O.C10H16O4S/c1-18(16-23-12-14-24-15-13-23)21(17-22,19-8-4-2-5-9-19)20-10-6-3-7-11-20;1-9(2)7-3-4-10(9,8(11)5-7)6-15(12,13)14/h2-11,18H,12-16H2,1H3;7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,14)/t;7-,10+/m.1/s1
LEDER CC(CN1CCOCC1)C(C#N)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3.CC4(C)[C@@H]5CC[C@]4(CS(=O)(O)=O)C(C5)=O
IUPAC-namn 3-methyl-4-morpholino-2,2-diphenylbutanenitrile ((1R,4R)-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl)methanesulfonate
Molekylvikt (g/mol) 552.73
Formel vikt 552.27
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.