missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
rac-Beta-Methyl-Alpha,Alpha-diphenyl-4-morpholinebutanenitrile (R)-10-Camphorsulfonic Acid Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac-beta-Methyl-alpha,alpha-diphenyl-4-morpholinebutanenitrile (R)-10-Camphorsulfonic Acid Salt |
| CAS | 892115-04-7 |
| Molekylformel | C21H24N2O . C10H16O4S |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H24N2O.C10H16O4S/c1-18(16-23-12-14-24-15-13-23)21(17-22,19-8-4-2-5-9-19)20-10-6-3-7-11-20;1-9(2)7-3-4-10(9,8(11)5-7)6-15(12,13)14/h2-11,18H,12-16H2,1H3;7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,14)/t;7-,10+/m.1/s1 |
| LEDER | CC(CN1CCOCC1)C(C#N)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3.CC4(C)[C@@H]5CC[C@]4(CS(=O)(O)=O)C(C5)=O |
| IUPAC-namn | 3-methyl-4-morpholino-2,2-diphenylbutanenitrile ((1R,4R)-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl)methanesulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 552.73 |
| Formel vikt | 552.27 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?