missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(Rac)-BL-918, MedChemExpress

Produktkod. 16495188
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16495188 10 mg -
16491407 50 mg 50mg
16447917 5 mg -
16435886 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16495188 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY124729A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress (Rac)-BL-918 is the racemate of BL-918. BL-918 is a potent activator of UNC-51-like kinase 1 (ULK1), inducing cytoprotective autophagy for Parkinson’s disease treatment.

(Rac)-BL-918 is the racemate of BL-918. BL-918 is a potent activator of UNC-51-like kinase 1 (ULK1), inducing cytoprotective autophagy for Parkinson’s disease treatment.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (Rac)-BL-918
CAS 2435589-07-2
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C23H15F8N3OS
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 125 mg/mL (234.33 mM)
LEDER O=C(NC1=CC=C(F)C=C1F)C(NC(NC2=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C2)=S)C3=CC=CC=C3
Molekylvikt (g/mol) 533.44
Formel vikt 533.44
Procent renhet 98.06%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.