Läs mer
rac Bopindolol-d9, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac Bopindolol-d9 |
| CAS | 1794891-82-9 |
| Molekylformel | C23H19D9N2O3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 1-[(1,1-Dimethylethyl-d9)amino]-3-[(2-methyl-1H-indol-4-yl)oxy]-2-propanol 2-Benzoate, (±)-1-[(1,1-Dimethylethyl-d9)amino]-3-[(2-methyl-1H-indol-4-yl)oxy]-2-propanol Benzoate (Ester), (±)-Bopindolol-d9 |
| InChI formel | InChI=1S/C23H28N2O3/c1-16-13-19-20(25-16)11-8-12-21(19)27-15-18(14-24-23(2,3)4)28-22(26)17-9-6-5-7-10-17/h5-13,18,24-25H,14-15H2,1-4H3/i2D3,3D3,4D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C(NCC(COc1cccc2[nH]c(C)cc12)OC(=O)c3ccccc3)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | [1-[[1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propan-2-yl]amino]-3-[(2-methyl-1H-indol-4-yl)oxy]propan-2-yl] benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 389.54 |
| Formel vikt | 389.2665 |