missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
rac Bopindolol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac Bopindolol |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H28N2O3/c1-16-13-19-20(25-16)11-8-12-21(19)27-15-18(14-24-23(2,3)4)28-22(26)17-9-6-5-7-10-17/h5-13,18,24-25H,14-15H2,1-4H3 |
| Formel vikt | 380.21 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?