Läs mer
rac-Carbidopa EP Impurity C (Carbidopa USP Related Compound A), Mikromol™
Beskrivning
rac-Carbidopa EP Impurity C (Carbidopa USP Related Compound A)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-O-Methylcarbidopa |
| CAS | 85933-19-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-O-Methylcarbidopa |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C11 H16 N2 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | (RS)-2-Hydrazino-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-methylpropanoic Acid ((RS)-3-O-Methylcarbidopa), alpha-Hydrazinyl-4-hydroxy-3-methoxy-alpha-methyl-benzenepropanoic acid, Benzenepropanoic acid, alpha-hydrazino-4-hydroxy-3-methoxy-alpha-methyl- (9CI), Hydrocinnamic acid, alpha-hydrazino-4-hydroxy-3-methoxy-alpha-methyl- (7CI), Carbidopa Related Compound A, Carbidopa Impurity C, Carbidopa Impurity C as Racemate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N2O4/c1-11(13-12,10(15)16)6-7-3-4-8(14)9(5-7)17-2/h3-5,13-14H,6,12H2,1-2H3,(H,15,16) |
| LEDER | COc1cc(CC(C)(NN)C(=O)O)ccc1O |
| IUPAC-namn | 2-hydrazinyl-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-methylpropanoic acid |
| Visa mer |