Läs mer
rac Carprofen, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Carprofen |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12ClNO2/c1-8(15(18)19)9-2-4-11-12-7-10(16)3-5-13(12)17-14(11)6-9/h2-8,17H,1H3,(H,18,19) |
| Formel vikt | 273.0557 |