Läs mer
Tocris Bioscience™ rac-CCT 250863, >98%
Beskrivning
Potent Nek2 inhibitor (IC50 = 73 nM). Exhibits selectivity for Nek2 over PLK1, MPS1, Cdk2 and Aurora A.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[2-Amino-5-[4-[(dimethylamino)methyl]-2-thienyl]-3-pyridinyl]-2-[[(2Z)-4,4,4-trifluoro-1-methyl-2- |
| CAS | 1364269-06-6 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighet | Soluble to 100mM in 1eq. HCl and to 100mM in DMSO |
| Molekylformel | C24H25F3N4O2S |
| Formel vikt | 490.54 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 490.545 |