Läs mer
rac Cetirizine N-Oxide >90% by HPLC(Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cetirizine N-Oxide |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25ClN2O4/c22-19-8-6-18(7-9-19)21(17-4-2-1-3-5-17)23-10-12-24(27,13-11-23)14-15-28-16-20(25)26/h1-9,21H,10-16H2,(H,25,26) |
| Formel vikt | 404.1503 |