missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

rac Cinacalcet-d3 Hydrochloride, TRC

Produktkod. 30364202
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30364202 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30364202 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC4418021MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material rac Cinacalcet-d3 Hydrochloride
CAS 1185097-33-9
Molekylformel C22 2H3 H19 F3 N . Cl H
Kvantitet 1 mg
Synonym N-(2,2,2-Trideuterio-1-naphthalen-1-ylethyl)-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-1-amine hydrochloride, rac Cinacalcet-d3 hydrochloride, α-Trideuteriomethyl-N-[3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propyl]-1-naphthalenemethanamine hydrochloride, (RS)-Cinacalcet D3 hydrochloride (methyl D3), N-[2,2,2-Trideuterio-1-(1-naphthyl)ethyl]-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-1-amine hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C22H22F3N.ClH/c1-16(20-13-5-10-18-9-2-3-12-21(18)20)26-14-6-8-17-7-4-11-19(15-17)22(23,24)25;/h2-5,7,9-13,15-16,26H,6,8,14H2,1H3;1H/i1D3;
LEDER Cl.[2H]C([2H])([2H])C(NCCCc1cccc(c1)C(F)(F)F)c2cccc3ccccc23
IUPAC-namn N-(2,2,2-trideuterio-1-naphthalen-1-ylethyl)-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-1-amine;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 396.89
Formel vikt 396.1659
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.