Läs mer
rac-cis-3,4-Deschlorosertralin, TRC
Produktkod. 30132878
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132878 100 mg
30010902 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30132878 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD289840100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 52758-05-1
Molekylformel C17 H19 N . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 273.8
Synonym 1-Naphthalenamine, 1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-4-phenyl-, hydrochloride (1:1), (1R,4R)-rel-, 1-Naphthalenamine, 1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-4-phenyl-, hydrochloride, cis- (9CI), 1-Naphthalenamine, 1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-4-phenyl-, hydrochloride, cis-(±)-, (1RS,4RS)-N-Methyl-4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine Hydrochloride, Sertraline Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride
IUPAC-namn (1S,4S)-N-metyl-4-fenyl-1,2,3,4-tetrahydronaftalen-1-amin; hydroklorid
LEDER Cl.CN[C@H]1CC[C@@H](c2ccccc2)c3ccccc13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (1RS,4RS)-N-Methyl-4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine Hydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C17H19N.ClH/c1-18-17-12-11-14(13-7-3-2-4-8-13)15-9-5-6-10-16(15)17;/h2-10,14,17-18H,11-12H2,1H3;1H/t14-,17-;/m0./s1
Formel vikt 273.1284
Procent renhet >95%