Läs mer
rac-cis-3-Dechloro Sertraline Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1RS,4RS)-4-(4-Chlorophenyl)-N-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine Hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18ClN.ClH/c1-19-17-11-10-14(12-6-8-13(18)9-7-12)15-4-2-3-5-16(15)17;/h2-9,14,17,19H,10-11H2,1H3;1H/t14-,17-;/m0./s1 |
| Formel vikt | 307.0895 |
| Procent renhet | >95% |