Läs mer
rac cis-3'-Hydroxy Cotinine-3-carboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac cis-3'-Hydroxy Cotinine-3-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1217778-14-7 |
| Molekylformel | C12H14N2O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | rac cis-3-Hydroxy-1-methyl-2-pyrrolidinone-5-(3-pyridinyl)carboxylic Acid Methyl Ester, rel-5-[(2R,4R)-4-Hydroxy-1-methyl-5-oxo-2-pyrrolidinyl]-3-pyridinecarboxylic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N2O4/c1-14-9(4-10(15)11(14)16)7-3-8(6-13-5-7)12(17)18-2/h3,5-6,9-10,15H,4H2,1-2H3/t9-,10-/m0/s1 |
| LEDER | O=C1[C@@H](O)C[C@@H](C2=CN=CC(C(OC)=O)=C2)N1C |
| IUPAC-namn | methyl 5-((2S,4S)-4-hydroxy-1-methyl-5-oxopyrrolidin-2-yl)nicotinate |
| Molekylvikt (g/mol) | 250.25 |
| Formel vikt | 250.1 |