Läs mer
rac cis-3-Hydroxy Glyburide (Methoxy-13CD3), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac cis-3-Hydroxy Glyburide-d3,13C |
| CAS | 1217848-91-3 |
| Molekylformel | 13C C22 D3 H25 Cl N3 O6 S |
| Kvantitet | 0.25 mg |
| Synonym | Rac Cis-3-Hydroxy Glyburide 13C,D3 |
| InChI formel | InChI=1S/C23H28ClN3O6S/c1-33-21-10-7-16(24)13-20(21)22(29)25-12-11-15-5-8-19(9-6-15)34(31,32)27-23(30)26-17-3-2-4-18(28)14-17/h5-10,13,17-18,28H,2-4,11-12,14H2,1H3,(H,25,29)(H2,26,27,30)/t17-,18+/m0/s1/i1+1D3 |
| LEDER | [2H][13C]([2H])([2H])Oc1ccc(Cl)cc1C(=O)NCCc2ccc(cc2)S(=O)(=O)NC(=O)N[C@H]3CCC[C@@H](O)C3 |
| IUPAC-namn | 5-chloro-N-[2-[4-[[(1S,3R)-3-hydroxycyclohexyl]carbamoylsulfamoyl]phenyl]ethyl]-2-(trideuterio(113C)methoxy)benzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 514.014 |
| Formel vikt | 513.161 |