Läs mer
rac cis-3-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)-1-(4-nitrophenyl)cyclopentanecarboxamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac cis-3-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)-1-(4-nitrophenyl)cyclopentanecarboxamide |
| CAS | 2518265-03-5 |
| Molekylformel | C18 H28 N2 O4 Si |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (1S,3S)-3-((tert-Butyldimethylsilyl)oxy)-1-(4-nitrophenyl)cyclopentanecarboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C18H28N2O4Si/c1-17(2,3)25(4,5)24-15-10-11-18(12-15,16(19)21)13-6-8-14(9-7-13)20(22)23/h6-9,15H,10-12H2,1-5H3,(H2,19,21)/t15-,18-/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)[Si](C)(C)O[C@H]1CC[C@@](C1)(C(=O)N)c2ccc(cc2)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | (1S,3S)-3-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy-1-(4-nitrophenyl)cyclopentane-1-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 364.511 |
| Formel vikt | 364.182 |