missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
rac-cis-4-(2,4-Difluorophenyl)-3-methyl-2(5H)-furanone 3,4-Epoxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac-cis-4-(2,4-Difluorophenyl)-3-methyl-2(5H)-furanone 3,4-Epoxide |
| CAS | 1329610-78-7 |
| Molekylformel | C11H8F2O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (1R,5R)-rel-5-(2,4-Difluorophenyl)-1-methyl-3,6-dioxabicyclo[3.1.0]hexan-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C11H8F2O3/c1-10-9(14)15-5-11(10,16-10)7-3-2-6(12)4-8(7)13/h2-4H,5H2,1H3/t10-,11-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@@]12O[C@@]1(COC2=O)c3ccc(F)cc3F |
| IUPAC-namn | (1R,5R)-1-(2,4-difluorophenyl)-5-methyl-3,6-dioxabicyclo[3.1.0]hexan-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 226.18 |
| Formel vikt | 226.0442 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?