Läs mer
rac-cis-7-Hydroxy Pramipexole, TRC
Produktkod. 30390532
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30390532 25 mg -
30406395 10 mg -
30394011 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30390532 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH95214025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (6RS,7RS)-2-Amino-6-(propylamino)-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazol-7-ol
CAS 1798014-87-5
Molekylformel C10 H17 N3 O S
Kvantitet 25 mg
Synonym 7-Benzothiazolol, 2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-6-(propylamino)-, (6R,7R)-rel-, rel-(6S,7S)-2-Amino-4,5,6,7-tetrahydro-6-(propylamino)-7-benzothiazolol, (6RS,7RS)-2-Amino-6-(propylamino)-4,5,6,7-tetrahydrobenzothiazol-7-ol, rac-cis-7-Hydroxypramipexole, (±)-
InChI formel InChI=1S/C10H17N3OS/c1-2-5-12-6-3-4-7-9(8(6)14)15-10(11)13-7/h6,8,12,14H,2-5H2,1H3,(H2,11,13)/t6-,8-/m0/s1
LEDER CCCN[C@H]1CCc2nc(N)sc2[C@H]1O
IUPAC-namn (6S,7S)-2-amino-6-(propylamino)-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-7-ol
Molekylvikt (g/mol) 227.327
Formel vikt 227.109
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.