Läs mer
rac,cis-Cevimeline Hydrochloride Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cevimeline Hydrochloride Salt |
| CAS | 107220-28-0 |
| Molekylformel | C10 H17 N O S . Cl H |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Spiro[1-azabicyclo[2.2.2]octane-3,5'-[1,3]oxathiolane], 2'-methyl-, hydrochloride (1:1), (2'R,3R)-rel-, Spiro[1-azabicyclo[2.2.2]octane-3,5'-[1,3]oxathiolane], 2'-methyl-, hydrochloride, (2'R,3R)-rel- (9CI), Spiro[1-azabicyclo[2.2.2]octane-3,5'-[1,3]oxathiolane], 2'-methyl-, hydrochloride, cis-, AF 102B, Cevimeline hydrochloride, Evoxac, FKS 508, SND 5008, SNI 2011, SNK 508, Saligren, cis-2-Methylspiro[1,3-oxathiolane-5,3'-quinuclidine] hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17NOS.ClH/c1-8-12-10(7-13-8)6-11-4-2-9(10)3-5-11;/h8-9H,2-7H2,1H3;1H/t8-,10-;/m1./s1 |
| LEDER | Cl.C[C@@H]1O[C@@]2(CS1)CN3CCC2CC3 |
| IUPAC-namn | (2R,5R)-2-methylspiro[1,3-oxathiolane-5,3'-1-azabicyclo[2.2.2]octane];hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 235.77 |
| Formel vikt | 235.0798 |