Läs mer
rac-cis-Lamivudine ((2RS,5SR)-Lamivudine), Mikromol™
Beskrivning
rac-cis-Lamivudine ((2RS,5SR)-Lamivudine)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac-cis-Lamivudine |
| CAS | 136891-12-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | rac-cis-Lamivudine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C8 H11 N3 O3 S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, rel-, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, cis-(±)-, 1,3-Oxathiolane, 2(1H)-pyrimidinone deriv., rel-4-Amino-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-2(1H)-pyrimidinone, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-, cis-, BCH 189, cis(±)-2-Hydroxymethyl-5-(cytosin-1-yl)-1,3-oxathiolane, cis-(+/-)-Lamivudine, (2RS,5SR)-Lamivudine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11N3O3S/c9-5-1-2-11(8(13)10-5)6-4-15-7(3-12)14-6/h1-2,6-7,12H,3-4H2,(H2,9,10,13)/t6-,7+/m0/s1 |
| LEDER | NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2CS[C@H](CO)O2 |
| IUPAC-namn | 4-amino-1-[(2R,5S)-2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]pyrimidin-2-one |
| Visa mer |