Läs mer
rac cis-Moxifloxacin Acyl-b-D-glucuronide (>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Moxifloxacin Acyl-beta-D-glucuronide |
| CAS | 733002-61-4 |
| Molekylformel | C27 H32 F N3 O10 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Rac Cis-Moxifloxacin Acyl-B-D-Glucuronide |
| InChI formel | InChI=1S/C27H32FN3O10/c1-39-23-17-13(7-15(28)18(23)30-8-11-3-2-6-29-16(11)10-30)19(32)14(9-31(17)12-4-5-12)26(38)41-27-22(35)20(33)21(34)24(40-27)25(36)37/h7,9,11-12,16,20-22,24,27,29,33-35H,2-6,8,10H2,1H3,(H,36,37)/t11-,16+,20-,21-,22+,24-,27-/m0/s1 |
| LEDER | COc1c(N2C[C@@H]3CCCN[C@@H]3C2)c(F)cc4C(=O)C(=CN(C5CC5)c14)C(=O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[7-[(4aS,7aS)-1,2,3,4,4a,5,7,7a-octahydropyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl]-1-cyclopropyl-6-fluoro-8-methoxy-4-oxoquinoline-3-carbonyl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 577.56 |
| Formel vikt | 577.2072 |