Läs mer
rac cis-Moxifloxacin-d4 Hydrochloride (Major), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Moxifloxacin-D4 Hydrochloride |
| CAS | 1217802-65-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C21 2H4 H20 F N3 O4 . Cl H |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Moxifloxacin-D4 Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C21H24FN3O4.ClH/c1-29-20-17-13(19(26)14(21(27)28)9-25(17)12-4-5-12)7-15(22)18(20)24-8-11-3-2-6-23-16(11)10-24;/h7,9,11-12,16,23H,2-6,8,10H2,1H3,(H,27,28);1H/i8D2,10D2; |
| LEDER | Cl.[2H]C1([2H])C2CCCNC2C([2H])([2H])N1c3c(F)cc4C(=O)C(=CN(C5CC5)c4c3OC)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 1-cyclopropyl-6-fluoro-8-methoxy-4-oxo-7-(5,5,7,7-tetradeuterio-1,2,3,4,4a,7a-hexahydropyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl)quinoline-3-carboxylic acid;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 441.92 |
| Visa mer |