Learn More
rac-cis-Permethrinic Acid, TRC
Code produit 30132953
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Kvantitet
30132953 500 mg
30136614 1 g
17961875 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30132953 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP287700500MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59042-49-8
Molekylformel C8 H10 Cl2 O2
Molekylvikt (g/mol) 209.07
Synonym Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-, cis-, rel-(1R,3R)-3-(2,2-Dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid, (±)-cis-3-(2,2-Dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid, (±)-cis-Cypermethric acid, (±)-cis-Permethrinic acid, cis-(Dichlorovinyl)dimethylcyclopropanecarboxylic acid, cis-(±)-Cypermethric acid, cis-2,2-Dimethyl-3-(2,2-dichlorovinyl)cyclopropanecarboxylic acid, cis-3-(2,2-Dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid, cis-3-(2,2-Dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylic acid, cis-3-(2,2-Dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid, cis-DL-3-(2,2-Dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylic acid, cis-Permethric acid, cis-Permethrinic acid, Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-, (1R,3R)-rel-
IUPAC-namn (1S,3S)-3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylic acid
LEDER CC1(C)[C@H](C=C(Cl)Cl)[C@@H]1C(=O)O
Spécification
Kemiskt namn eller material rac-cis-Permethrinic Acid
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C8H10Cl2O2/c1-8(2)4(3-5(9)10)6(8)7(11)12/h3-4,6H,1-2H3,(H,11,12)/t4-,6-/m1/s1
Formel vikt 208.0058
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.