Läs mer
rac-Citronellal (>90 %), TRC
Produktkod. 30137137
Change view
Kvantitet:
1 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137137 50 g
30132948 100 g
17950535 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137137 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC52502050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-23-0
Molekylformel C10 H18 O
Molekylvikt (g/mol) 154.25
Synonym 6-Octenal, 3,7-dimethyl-, 3,7-Dimethyl-6-octenal, (±)-Citronellal, 2,3-Dihydrocitral, 2,6-Dimethylhept-5-enecarboxaldehyde, 3,7-Dimethyloct-6-en-1-al, Citronellal, NSC 46106, Rac-citronellal, Rhodinal, dl-Citronellal, rac-Citronellal, β-Citronellal, (±)-beta-Citronellal
IUPAC-namn 3,7-dimethyloct-6-enal
LEDER CC(CCC=C(C)C)CC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material rac-Citronellal
Kvantitet 50 g
InChI formel InChI=1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,8,10H,4,6-7H2,1-3H3
Formel vikt 154.1358