Läs mer
rac-Citronellol, TRC
Produktkod. 30361370
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30361370 5 g
1 options
Produktkod. 30361370 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC5250455G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (±)-beta-Citronellol
CAS 106-22-9
Anteckningar om renhetsgrad GC
Molekylformel C10 H20 O
Kvantitet 5 g
Synonym 3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol, (±)-3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol, (±)-Citronellol, (±)-β-Citronellol, 1-Hydroxy-3,7-dimethyl-6-octene, 2,3-Dihydrogeraniol, 2,6-Dimethyl-2-octen-8-ol, Cephrol, Citronellol, Citronellol 950, Citronellol AJ, DL-Citronellol, Dihydrogeraniol, NSC 8779, Rodinol, dl-Citronellol, β-Citronellol
InChI formel InChI=1S/C10H20O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,10-11H,4,6-8H2,1-3H3
LEDER CC(CCO)CCC=C(C)C
IUPAC-namn 3,7-dimethyloct-6-en-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 156.27
Formel vikt 156.1514
Procent renhet >95%