missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
rac Clopidogrel-13C,d3 Hydrogen Sulfate, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | rac Clopidogrel-13C,d3 Hydrogen Sulfate |
| CAS | 1246814-55-0 |
| Molekylformel | 13C C15 2H3 H13 Cl N O2 S . H2 O4 S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Trideuteriomethyl-13C 2-(2-chlorophenyl)-2-(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-5-yl)acetate sulfuric acid, rac-Clopidogrel-13C,d3 hydrogen sulfate, (RS)-Methyl-13C,d3 (2-chlorophenyl)(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyrid-5-yl)acetate hydrogen sulfate salt, Methyl-13C,d3 2-(2-Chlorophenyl)-2-(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-5-yl)acetate hydrogen sulfate, (RS)-Clopidogrel-13C,d3 hydrogen sulfate, (RS)-Clopidogrel-13C,D3 hydrogen sulfate (O-methyl-13C,D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16ClNO2S.H2O4S/c1-20-16(19)15(12-4-2-3-5-13(12)17)18-8-6-14-11(10-18)7-9-21-14;1-5(2,3)4/h2-5,7,9,15H,6,8,10H2,1H3;(H2,1,2,3,4)/i1+1D3; |
| LEDER | [2H][13C]([2H])([2H])OC(=O)C(N1CCc2sccc2C1)c3ccccc3Cl.OS(=O)(=O)O |
| IUPAC-namn | sulfuric acid;trideuterio(1^{13}C)methyl 2-(2-chlorophenyl)-2-(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-5-yl)acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 423.91 |
| Formel vikt | 423.0486 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?