missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

rac Clopidogrel-13C,d3 Hydrogen Sulfate, TRC

Produktkod. 30362120
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30362120 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30362120 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC5872532.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material rac Clopidogrel-13C,d3 Hydrogen Sulfate
CAS 1246814-55-0
Molekylformel 13C C15 2H3 H13 Cl N O2 S . H2 O4 S
Kvantitet 2.5 mg
Synonym Trideuteriomethyl-13C 2-(2-chlorophenyl)-2-(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-5-yl)acetate sulfuric acid, rac-Clopidogrel-13C,d3 hydrogen sulfate, (RS)-Methyl-13C,d3 (2-chlorophenyl)(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyrid-5-yl)acetate hydrogen sulfate salt, Methyl-13C,d3 2-(2-Chlorophenyl)-2-(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-5-yl)acetate hydrogen sulfate, (RS)-Clopidogrel-13C,d3 hydrogen sulfate, (RS)-Clopidogrel-13C,D3 hydrogen sulfate (O-methyl-13C,D3)
InChI formel InChI=1S/C16H16ClNO2S.H2O4S/c1-20-16(19)15(12-4-2-3-5-13(12)17)18-8-6-14-11(10-18)7-9-21-14;1-5(2,3)4/h2-5,7,9,15H,6,8,10H2,1H3;(H2,1,2,3,4)/i1+1D3;
LEDER [2H][13C]([2H])([2H])OC(=O)C(N1CCc2sccc2C1)c3ccccc3Cl.OS(=O)(=O)O
IUPAC-namn sulfuric acid;trideuterio(1^{13}C)methyl 2-(2-chlorophenyl)-2-(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-5-yl)acetate
Molekylvikt (g/mol) 423.91
Formel vikt 423.0486
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.