Läs mer
rac-klopidogrelkarboxylsyra hydroklorid, TRC
Produktkod. 30368502
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30368502 250 mg
1 options
Produktkod. 30368502 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC587220250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material rac-Clopidogrel Carboxylic Acid Hydrochloride
CAS 1015247-88-7
Molekylformel C15H15Cl2NO2S
Kvantitet 250 mg
Synonym rac-2-(2-Chlorophenyl)-2-(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-5-yl)acetic Acid Hydrochloride, rac-α-(2-Chlorophenyl)-6,7-dihydro-thieno[3,2-c]pyridine-5(4H)-acetic Acid Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C15H14ClNO2S.ClH/c16-12-4-2-1-3-11(12)14(15(18)19)17-7-5-13-10(9-17)6-8-20-13;/h1-4,6,8,14H,5,7,9H2,(H,18,19);1H
LEDER ClC(C=CC=C1)=C1C(C(O)=O)N2CCC3=C(C=CS3)C2.Cl
IUPAC-namn 2-(2-klorofenyl)-2-(6,7-dihydro-4H-tieno[3,2-c]pyridin-5-yl)ättiksyra; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 344.26
Formel vikt 343.0201