Läs mer
rac-Clopidogrel Carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (RS)-Clopidogrel Carboxylic Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14ClNO2S/c16-12-4-2-1-3-11(12)14(15(18)19)17-7-5-13-10(9-17)6-8-20-13/h1-4,6,8,14H,5,7,9H2,(H,18,19) |
| Formel vikt | 307.0434 |
| Procent renhet | >95% |