missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
rac-Clopidogrel-d4 Carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (+/-)- Clopidogrel-d4 Carboxylic Acid |
| CAS | 1246814-52-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C15 2H4 H10 Cl N O2 S |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14ClNO2S/c16-12-4-2-1-3-11(12)14(15(18)19)17-7-5-13-10(9-17)6-8-20-13/h1-4,6,8,14H,5,7,9H2,(H,18,19)/i1D,2D,3D,4D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(N2CCc3sccc3C2)C(=O)O)c(Cl)c1[2H] |
| IUPAC-namn | 2-(2-chloro-3,4,5,6-tetradeuteriophenyl)-2-(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-5-yl)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 311.82 |
| Formel vikt | 311.0685 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?