Läs mer
rac Clopidogrel-d4 Hydrogen Sulfate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (RS)-Clopidogrel 2-chlorophenyl-d4 hydrogen sulfate |
| CAS | 1219274-96-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C16 2H4 H12 Cl N O2 S . H2 O4 S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Methyl 2-(2-chloro-3,4,5,6-tetradeuteriophenyl)-2-(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-5-yl)acetate sulfuric acid, rac-Clopidogrel-d4 hydrogen sulfate, (RS)-Methyl (2-chlorophenyl-3,4,5,6-d4)(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyrid-5-yl)acetate hydrogen sulfate salt, Methyl 2-(2-Chlorophenyl-3,4,5,6-d4)-2-(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-5-yl)acetate hydrogen sulfate, (RS)-Clopidogrel-d4 hydrogen sulfate, (RS)-Clopidogrel-D4 hydrogen sulfate (2-chlorophenyl-D4) |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16ClNO2S.H2O4S/c1-20-16(19)15(12-4-2-3-5-13(12)17)18-8-6-14-11(10-18)7-9-21-14;1-5(2,3)4/h2-5,7,9,15H,6,8,10H2,1H3;(H2,1,2,3,4)/i2D,3D,4D,5D; |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(N2CCc3sccc3C2)C(=O)OC)c(Cl)c1[2H].OS(=O)(=O)O |
| IUPAC-namn | methyl 2-(2-chloro-3,4,5,6-tetradeuteriophenyl)-2-(6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridin-5-yl)acetate;sulfuric acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 423.92 |
| Visa mer |