missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

rac-Clopidogrel Hydrochloride, TRC

Produktkod. 17944615
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17944615 10 mg
17950445 5 mg
17993395 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17944615 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC58726010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 144750-52-7
Molekylformel C16 H16 Cl N O2 S . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 358.28
Synonym Thieno[2,3-c]pyridine-6(5H)-acetic acid, α-(2-chlorophenyl)-4,7-dihydro-, methyl ester, hydrochloride (1:1), Thieno[2,3-c]pyridine-6(5H)-acetic acid, α-(2-chlorophenyl)-4,7-dihydro-, methyl ester, hydrochloride (9CI), Thieno[2,3-c]pyridine-6(5H)-acetic acid, α-(2-chlorophenyl)-4,7-dihydro-, methyl ester, hydrochloride, (±)-, Methyl (2RS)-(2-Chlorophenyl)[4,7-dihydrothieno[2,3-c]pyridin-6(5H)-yl]acetate hydrochloride, Methyl(±)-(o-chlorophenyl)-4,5-dihydrothieno[2,3-c]pyridine-6(7H)-acetate hydrochloride
IUPAC-namn methyl 2-(2-chlorophenyl)-2-(5,7-dihydro-4H-thieno[2,3-c]pyridin-6-yl)acetate;hydrochloride
LEDER Cl.COC(=O)C(N1CCc2ccsc2C1)c3ccccc3Cl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Methyl (2-Chlorophenyl)[4,7-dihydrothieno[2,3-c]pyridin-6(5H)-yl]acetate Hydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C16H16ClNO2S.ClH/c1-20-16(19)15(12-4-2-3-5-13(12)17)18-8-6-11-7-9-21-14(11)10-18;/h2-5,7,9,15H,6,8,10H2,1H3;1H
Formel vikt 357.0357
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.