Läs mer
rac-Clopidogrel Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl (2-Chlorophenyl)[4,7-dihydrothieno[2,3-c]pyridin-6(5H)-yl]acetate Hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16ClNO2S.ClH/c1-20-16(19)15(12-4-2-3-5-13(12)17)18-8-6-11-7-9-21-14(11)10-18;/h2-5,7,9,15H,6,8,10H2,1H3;1H |
| Formel vikt | 357.0357 |
| Procent renhet | >95% |