missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

rac-Cotinine-13C,d3, TRC

Produktkod. 30366745
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30366745 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30366745 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC72500725MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material rac-Cotinine-13C,d3
CAS 1215842-75-3
Molekylformel 13C C9 D3 H9 N2 O
Kvantitet 25 mg
Synonym (+/-)-1-(Methyl-13C,d3)-5-(2-pyridinyl)-2-pyrrolidinone, (+/-)-Cotinine-13C,d3
InChI formel InChI=1S/C10H12N2O/c1-12-9(4-5-10(12)13)8-3-2-6-11-7-8/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3/i1+1D3
LEDER [2H][13C]([2H])([2H])N1C(CCC1=O)c2cccnc2
IUPAC-namn 5-(3-pyridyl)-1-(trideuterio(1^{13}C)methyl)pyrrolidin-2-one
Molekylvikt (g/mol) 180.226
Formel vikt 180.1171
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.