Läs mer
rac-Cotinine-d3 (1.0 mg/mL in Methanol), TRC
Produktkod. 30240969
Change view
Kvantitet:
5 x 1 mL
Produktkod. Kvantitet
30240969 5 x 1 mL
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30240969 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCKIT05475X1ML
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material rac-Cotinine-D3
CAS 110952-70-0
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylformel C10 2H3 H9 N2 O
Kvantitet 5 x 1 mL
Synonym rac-Cotinine-D3, 1-(Methyl-d3)-5-(3-pyridinyl)-2-pyrrolidinone, (+/-)-1-(Methyl-d3)-5-(3-pyridinyl)-2-pyrrolidinone
InChI formel InChI=1S/C10H12N2O/c1-12-9(4-5-10(12)13)8-3-2-6-11-7-8/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3/i1D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])N1C(CCC1=O)c2cccnc2
IUPAC-namn 5-pyridin-3-yl-1-(trideuteriomethyl)pyrrolidin-2-one
Molekylvikt (g/mol) 179.23
Formel vikt 179.1138
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) rac-Cotinine-D3 1 mg/mL