missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

rac-Cotinine, TRC

Produktkod. 30180333
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30180333 5 mg
30179926 10 mg
30179717 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30180333 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC7250045MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 15569-85-4
Molekylformel C10 H12 N2 O
Molekylvikt (g/mol) 176.22
Synonym rac-Cotinine
IUPAC-namn 1-methyl-5-pyridin-3-ylpyrrolidin-2-one
LEDER CN1C(CCC1=O)c2cccnc2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material rac Cotinine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C10H12N2O/c1-12-9(4-5-10(12)13)8-3-2-6-11-7-8/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3
Formel vikt 176.095
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.