Läs mer
rac D 617 (Verapamil Metabolite), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac D 617 |
| CAS | 34245-14-2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C17 H26 N2 O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | N-Methyl-4-(3,4-dimethoxyphenyl)-4-cyano-5-methyl |
| InChI formel | InChI=1S/C17H26N2O2/c1-13(2)17(12-18,9-6-10-19-3)14-7-8-15(20-4)16(11-14)21-5/h7-8,11,13,19H,6,9-10H2,1-5H3 |
| LEDER | CNCCCC(C#N)(C(C)C)c1ccc(OC)c(OC)c1 |
| IUPAC-namn | 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-(methylamino)-2-propan-2-ylpentanenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 290.4 |
| Visa mer |