missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

rac D 617 (Verapamil Metabolite), TRC

Produktkod. 30359487
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30359487 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30359487 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD1000505MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material rac D 617
CAS 34245-14-2
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C17 H26 N2 O2
Kvantitet 5 mg
Synonym N-Methyl-4-(3,4-dimethoxyphenyl)-4-cyano-5-methyl
InChI formel InChI=1S/C17H26N2O2/c1-13(2)17(12-18,9-6-10-19-3)14-7-8-15(20-4)16(11-14)21-5/h7-8,11,13,19H,6,9-10H2,1-5H3
LEDER CNCCCC(C#N)(C(C)C)c1ccc(OC)c(OC)c1
IUPAC-namn 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-(methylamino)-2-propan-2-ylpentanenitrile
Molekylvikt (g/mol) 290.4
Formel vikt 290.1994
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.