missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

rac D 617 (Verapamil Metabolite), TRC

Produktkod. 30367586
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30367586 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30367586 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD10005010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material rac D 617
CAS 34245-14-2
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C17 H26 N2 O2
Kvantitet 10 mg
Synonym N-Methyl-4-(3,4-dimethoxyphenyl)-4-cyano-5-methyl
InChI formel InChI=1S/C17H26N2O2/c1-13(2)17(12-18,9-6-10-19-3)14-7-8-15(20-4)16(11-14)21-5/h7-8,11,13,19H,6,9-10H2,1-5H3
LEDER CNCCCC(C#N)(C(C)C)c1ccc(OC)c(OC)c1
IUPAC-namn 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-(methylamino)-2-propan-2-ylpentanenitrile
Molekylvikt (g/mol) 290.4
Formel vikt 290.1994
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.