missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
rac Dehydro-O-desmethyl Venlafaxine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[1-(1-Cyclohexen-1-yl)-2-(dimethylamino)ethyl]phenol |
| CAS | 1346600-38-1 |
| Molekylformel | C16 H23 N O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 4-[1-(1-Cyclohexen-1-yl)-2-(dimethylamino)ethyl]phenol |
| InChI formel | InChI=1S/C16H23NO/c1-17(2)12-16(13-6-4-3-5-7-13)14-8-10-15(18)11-9-14/h6,8-11,16,18H,3-5,7,12H2,1-2H3 |
| LEDER | CN(C)CC(C1=CCCCC1)c2ccc(O)cc2 |
| IUPAC-namn | 4-[1-(cyclohexen-1-yl)-2-(dimethylamino)ethyl]phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 245.36 |
| Formel vikt | 245.178 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?