Läs mer
rac Demethyl Citalopram-d3 Hydrochloride, TRC
Artikelnummer. 30138353
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet
30138353 10 mg
17988199 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30138353 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD23084810MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1189650-18-7
Molekylformel C19 D3 H16 F N2 O . H Cl
Molekylvikt (g/mol) 349.84
Synonym 1-(4-Fluoro-phenyl)-1-[3-(methyl-d3)amino-propyl]-1,3-dihydro -isobenzofuran-5-carbonitrile Hydrochloride, 1-[3-(Methylamino-d3)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile
IUPAC-namn 1-(4-fluorophenyl)-1-[3-(trideuteriomethylamino)propyl]-3H-isobenzofuran-5-carbonitrile;hydrochloride
LEDER Cl.[2H]C([2H])([2H])NCCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccc(F)cc3
Tekniske data
Kemiskt namn eller material N-Desmethylcitalopram-D3 hydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C19H19FN2O.ClH/c1-22-10-2-9-19(16-4-6-17(20)7-5-16)18-8-3-14(12-21)11-15(18)13-23-19;/h3-8,11,22H,2,9-10,13H2,1H3;1H/i1D3;
Formel vikt 349.1436
Procent renhet >95%
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.