missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
rac Demethyl Citalopram-d3 Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemiskt namn eller material | N-Desmethylcitalopram-D3 hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H19FN2O.ClH/c1-22-10-2-9-19(16-4-6-17(20)7-5-16)18-8-3-14(12-21)11-15(18)13-23-19;/h3-8,11,22H,2,9-10,13H2,1H3;1H/i1D3; |
| Formel vikt | 349.1436 |
| Procent renhet | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?