Läs mer
rac-Des(4-cyclohexyl-L-proline) Fosinopril Acetic Acid(Mixture of Diastereomers) (>80%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac-Des(4-cyclohexyl-L-proline) Fosinopril Acetic Acid (Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 123599-78-0 |
| Molekylformel | C19H29O6P |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | rac-2-[[2-Methyl-1-(1-oxopropoxy)propoxy](4-phenylbutyl)phosphinyl]acetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C19H29O6P/c1-4-18(22)24-19(15(2)3)25-26(23,14-17(20)21)13-9-8-12-16-10-6-5-7-11-16/h5-7,10-11,15,19H,4,8-9,12-14H2,1-3H3,(H,20,21) |
| LEDER | CCC(=O)OC(OP(=O)(CCCCc1ccccc1)CC(=O)O)C(C)C |
| IUPAC-namn | 2-[(2-methyl-1-propanoyloxypropoxy)-(4-phenylbutyl)phosphoryl]acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 384.4 |
| Formel vikt | 384.1702 |