Läs mer
rac Des(isopropoxyethyl)-2-isopropoxyethoxymethyl Bisoprolol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2RS)-1-[4-[[(2-Isopropoxyethoxy)methoxy]methyl]phenoxy]-3-isopropylaminopropan-2-ol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H33NO5/c1-15(2)20-11-18(21)13-25-19-7-5-17(6-8-19)12-23-14-22-9-10-24-16(3)4/h5-8,15-16,18,20-21H,9-14H2,1-4H3 |
| Formel vikt | 355.2359 |
| Procent renhet | >95% |