Läs mer
rac Desethyl Oxybutynin-d11 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desethyl Oxybutynin-d11 Hydrochloride |
| CAS | 1216405-15-0 |
| Molekylformel | C20 D11 H16 N O3 . H Cl |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | α-(Cyclohexyl-d11)-α-hydroxybenzeneacetic Acid 4-(Ethylamino)-2-butynyl Ester Hydrochloride Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C20H27NO3.ClH/c1-2-21-15-9-10-16-24-19(22)20(23,17-11-5-3-6-12-17)18-13-7-4-8-14-18;/h3,5-6,11-12,18,21,23H,2,4,7-8,13-16H2,1H3;1H/i4D2,7D2,8D2,13D2,14D2,18D; |
| LEDER | Cl.[2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C(O)(C(=O)OCC#CCNCC)c2ccccc2)C([2H])([2H])C1([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 4-(ethylamino)but-2-ynyl 2-hydroxy-2-phenyl-2-(1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undecadeuteriocyclohexyl)acetate;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 376.96 |
| Formel vikt | 376.2448 |