Läs mer
rac Desethyl Oxybutynin Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Desethyloxybutynin Hydrochloride |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H27NO3.ClH/c1-2-21-15-9-10-16-24-19(22)20(23,17-11-5-3-6-12-17)18-13-7-4-8-14-18;/h3,5-6,11-12,18,21,23H,2,4,7-8,13-16H2,1H3;1H |
| Formel vikt | 365.1758 |