Läs mer
rac Desfluoro Citalopramoxalat, TRC
Produktkod. 30136293
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136293 5 mg
30003545 10 mg
30009889 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136293 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2899655MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1093072-86-6
Molekylformel C20 H22 N2 O . C2 H2 O4
Molekylvikt (g/mol) 396.44
Synonym 1-(3-Dimethylaminopropyl)-1-(phenyl)-5-phthalan-carbonitrile Oxalate, 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1,3-dihydro-1-phenyl-5-isobenzofurancarbonitrile Ethanedioate (1:1)
IUPAC-namn 1-[3-(dimetylamino)propyl]-1-fenyl-3H-2-benzofuran-5-karbonitril; oxalsyra
LEDER CN(C)CCCC1(OCc2cc(ccc12)C#N)c3ccccc3.OC(=O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Desfluoro Citalopram Oxalate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C20H22N2O.C2H2O4/c1-22(2)12-6-11-20(18-7-4-3-5-8-18)19-10-9-16(14-21)13-17(19)15-23-20;3-1(4)2(5)6/h3-5,7-10,13H,6,11-12,15H2,1-2H3;(H,3,4)(H,5,6)
Formel vikt 396.1685
Procent renhet >95%